Få mere at vide
N1-(4-butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495132
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10495132 1 g 1g
10006374 5 g 5g
10049571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10495132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01739DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 28583-62-2
Molekylær formel C12H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00276573
InChI nøgle RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
PubChem CID 119989
IUPAC navn N-(4-butanoyl-3-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.25
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk