Få mere at vide
N1-(4-butylphenyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10253242
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10253242 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10253242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00828EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(4-Butylphenyl)acetamide
CAS 3663-20-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H17NO
Lineær formel CH3CH2CH2CH2C6H4NHC(O)CH3
MDL nummer MFCD00277211
Mængde 10 g
Synonym n-4-butylphenyl acetamide, 4-butylacetanilide, n1-4-butylphenyl acetamide, acetamide, n-4-butylphenyl, gnf-pf-1449, p-n-butylacetanilid, 4'-butylacetoanilide, p-normalbutylacetanilide, maybridge1_000046, n-acetyl-4-n-butylaniline
InChI nøgle GDQKURDANTWHBA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
IUPAC navn N-(4-butylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 191.274
PubChem CID 77227
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%