Få mere at vide
N1-(4-aminophenyl)-N1-methylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749793
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10749793 1 g 1g
10442633 250 mg 250mg
10651226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10749793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13402DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 119-63-1
Molekylær formel C9H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.208
InChI nøgle QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
PubChem CID 67068
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamid
SMIL CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 164.21
Procent renhed Tech..
Grad Teknisk