Få mere at vide
N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344222
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10344222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10028901 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06485DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56891-59-9
Molekylær formel C9H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.208
MDL nummer MFCD00276633
InChI nøgle GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
PubChem CID 314338
IUPAC navn N-(4-amino-2-methylphenyl)acetamid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 164.21
Procent renhed 90%