Få mere at vide
N1-(4-acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096984
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10096984 5 g 5g
10118122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10096984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10058DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 40547-58-8
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.202
InChI nøgle ZSSHNMZQDWSUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, n1-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl, 4-acetamido-2-hydroxyacetophenone, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl-acetamide
PubChem CID 2775185
IUPAC navn N-(4-acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk