Få mere at vide
N1-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495872
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10495872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13391DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide
CAS 63134-04-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H16N2O
MDL nummer MFCD00157616
Mængde 1 g
Synonym n-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, n1-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, acetamide, n-3-ethylamino-4-methylphenyl, maybridge1_002559
InChI nøgle MRNDZGBBVKUGJY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCNC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C
IUPAC navn N-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 192.262
PubChem CID 113042
Formel vægt 192.26
Procent renhed 97%