Få mere at vide
N1-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096412
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10096412 1 g 1g
10230205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10096412 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10078DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7298-67-1
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.202
InChI nøgle DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
PubChem CID 81720
IUPAC navn N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed 97%