Få mere at vide
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15804601
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15804601 250 g
1 options
Artikelnummer. 15804601 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8211120250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-14-0
Tekniske data
Smeltepunkt 199°C to 202°C
MDL nummer MFCD00005319
Mængde 250 g
Synonym N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol, N1-2-Thiazolylsulfanilamid
Molekylvægt (g/mol) 255.32