missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Succinimidyl 3-Trimethylstannyl-benzoate, TRC

Artikelnummer. 30135036
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135036 25 mg
30133935 2.5 mg
17983825 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69202525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 122856-01-3
Molekylær formel C14 H17 N O4 Sn
Molekylvægt (g/mol) 382
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-trimethylstannylbenzoate
SMIL C[Sn](C)(C)c1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Succinimidyl 3-Trimethylstannyl-benzoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8NO4.3CH3.Sn/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8;;;;/h1-2,4-5H,6-7H2;3*1H3;
Formel vægt 383.018
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.