CAS RN 122856-01-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Succinimidyl 3-Trimethylstannyl-benzoate, TRC
CAS: 122856-01-3 Molekylær formel: C14 H17 N O4 Sn Molekylvægt (g/mol): 382 IUPAC navn: (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-trimethylstannylbenzoate SMIL: C[Sn](C)(C)c1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O