Få mere at vide
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoat, 95%
Artikelnummer. 15494009
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494009 1 g 1g
15404019 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61410.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Et heterobifunktionelt koblingsreagens, der er nyttigt til dannelse af enzymimmunkonjugater | CAS: 58626-38-3 | C15H10N2O6 | 314,253 g/mol
N-succinimidyl-3-maleimidobenzoat er nyttigt til dannelse af enzymimmunkonjugater. Den har en 9,9 Ångstrøm afstandsarm. Heterobifunktionelt tværbindingsreagens, der er reaktivt over for primær amin og sulfhydryl. Anvendelig til fremstilling af enzymimmunkonjugater og haptenbærermolekylekonjugater
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoat er nyttigt til dannelse af enzymimmunkonjugater. Den har en 9,9 Ångstrøm afstandsarm. Heterobifunktionelt tværbindingsreagens, der er reaktivt over for primær amin og sulfhydryl. Nyttigt til fremstilling af enzymimmunkonjugater og haptenbærermolekylekonjugater
Opløselighed
Noter
Fugt& Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58626-38-3
Molekylær formel C15H10N2O6
Molekylvægt (g/mol) 314.253
MDL nummer MFCD00005514
InChI nøgle LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-maleimidobenzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, n-succinimidyl 3-maleimidobenzoate, 3-maleimidobenzoyl n-hydroxysuccinimide, 1-3-2,5-dioxopyrrolidinyl oxy carbonyl phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, m-maleimidobenzoyl-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzoate, 3-n-maleimidobenzoic acid n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzoate, ambotzpeg2090
PubChem CID 93861
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzoat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC(=CC=C2)N3C(=O)C=CC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 1505254
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i DMF eller ethylacetat.
Formel vægt 314.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver