Få mere at vide
N-Pyrazinylcarbonyl-L-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O3/c18-13(12-9-15-6-7-16-12)17-11(14(19)20)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,11H,8H2,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 271.0957 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |