Få mere at vide
n-Propyltriphenylphosphonium bromide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10625402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10625402 25 g Plastic bottle 25g
10397420 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10625402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157630250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15912-75-1
Molekylær formel C21H22P
Molekylvægt (g/mol) 305.38
MDL nummer MFCD00011843
InChI nøgle MSXNDXIAUQJHNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl triphenyl phosphonium bromide, propyltriphenylphosphonium bromide, triphenylpropylphosphonium bromide at
PubChem CID 88526383
IUPAC navn triphenyl(propyl)phosphanium;hydrobromide
SMIL CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyltriphenylphosphonium bromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 235.0°C to 239.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Plastic bottle
Lineær formel CH3(CH2)2P(C6H5)3Br
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and polar solvents
Formel vægt 385.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propyltriphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.