Få mere at vide
n-propylether, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
50 ml; Glasflaske
Artikelnummer.
10123580 50 ml; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10123580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150040500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl ether
Navn note 99+%
CAS 111-43-3
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -123 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7300g/mL
Kogepunkt 88 °C til 90 °C
Flammepunkt -28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14O
Lineær formel (CH3CH2CH2)2O
Brydningsindeks 1,3790 til 1,381
MDL nummer MFCD00009376
Mængde 50 mL
Beilstein 01, 354
Merck Index 15, 3385
Specifik vægtfylde 0.73
Synonym dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: 3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether
InChI nøgle POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCOCCC
IUPAC navn 1-propoxypropan
Molekylvægt (g/mol) 102.18
PubChem CID 8114
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.