Få mere at vide
n-Propyl 4-hydroxybenzoat, 99+%
Artikelnummer. 11419482
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419482 250 g 250g
11409482 1000 g 1000g
11429482 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419482 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10180.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.38 DKK
    349.65 DKK / 250g
    Spare 77.73 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
n-Propyl 4-hydroxybenzoat bruges som antimikrobielle konserveringsmidler i lægemidler, fødevarer, kosmetik og shampoo. Det er meget udbredt som konserveringsmidler i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og badeprodukter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof. Dets derivat, natriumpropyl p-hydroxybenzoat, bruges som et anti-svampekonserveringsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i propylenglycol, ethanol, ether, acetone, methanol og dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i glycerin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-13-3
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00002354
InChI nøgle QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC navn propyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Flammepunkt 180 °C (356 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 1103245
Merck Index 14,7866
Opløselighedsinformation Opløseligt i propylenglycol, ethanol, ether, aceton, methanol og dimethylsulfoxid. Let opløselig i glycerin. Uopløselig i vand.
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥99%