Få mere at vide
n-Propyl 4-hydroxybenzoate, 99+%
Artikelnummer. 11409482
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11409482
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10180.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
n-Propyl 4-hydroxybenzoat bruges som antimikrobielle konserveringsmidler i lægemidler, fødevarer, kosmetik og shampoo. Det er meget udbredt som konserveringsmidler i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og badeprodukter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof. Dets derivat, natriumpropyl p-hydroxybenzoat, bruges som et anti-svampekonserveringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Propyl 4-hydroxybenzoat bruges som antimikrobielle konserveringsmidler i lægemidler, fødevarer, kosmetik og shampoo. Det er meget udbredt som konserveringsmidler i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og badeprodukter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof. Dets derivat, natriumpropyl p-hydroxybenzoat, bruges som et anti-svampekonserveringsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i propylenglycol, ethanol, ether, acetone, methanol og dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i glycerin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-13-3
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00002354
InChI nøgle QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC navn propyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 95°C to 99°C
Flammepunkt 180°C (356°F)
Mængde 1000 g
Beilstein 1103245
Merck Index 14,7866
Opløselighedsinformation Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water.
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥99%
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.