Få mere at vide
Melford N-propyl-4-hydroxybenzoat
Artikelnummer. 30018718
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018718 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018718 Leverandør Melford Leverandørnr. P503201000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Renhed:> 99%, Opbevares ved: Stuetemperatur, CAS nr. 94-13-3
Tekniske data
CAS 94-13-3
Molekylær formel C10H12O3
Mængde 1 kg