Få mere at vide
n-Propyl 4-aminobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11382856
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382856 50 g 50g
11372856 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09066.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 94-12-2 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-12-2
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00017111
InChI nøgle NBFQYHKHPBMJJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym risocaine, propaesin, propazyl, propesine, propylcain, raythesin, keloform p, propyl p-aminobenzoate, propesin, 4-propoxycarbonyl aniline
PubChem CID 7174
IUPAC navn propyl-4-aminobenzoat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl 4-aminobenzoate
Smeltepunkt 73°C to 75°C
Mængde 50 g
Beilstein 1211203
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%