Få mere at vide
N-Phenylurethan, 98%
Artikelnummer. 11341797
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341797 25 g 25g
11351797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05027.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.41 DKK
    422.65 DKK / 25g
    Spare 46.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-99-5 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-99-5
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00026806
InChI nøgle LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate
PubChem CID 7591
IUPAC navn ethyl-N-phenylcarbamat
SMIL CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylurethane
Smeltepunkt 49°C to 51°C
Tæthed 1.106
Kogepunkt 237°C
Brydningsindeks 1.5375
Mængde 25 g
Beilstein 1942785
Merck Index 14,7320
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%