Få mere at vide
N-Phenylthiourea, 97%
Beskrivelse
N-phenylthiourea bruges til faderskabstest forud for indførelsen af DNA-test. Det hæmmer melanogenese og bruges til at dyrke gennemsigtige fisk. Det bruges også som et frastødende middel til rotter, kaniner, væsler og også i medicinsk genetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-phenylthiourea bruges til faderskabstest forud for indførelsen af DNA-test. Det hæmmer melanogenese og bruges til at dyrke gennemsigtige fisk. Det bruges også som et frastødende middel til rotter, kaniner, væsler og også i medicinsk genetik.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylthiourea |
| Smeltepunkt | 149 °C til 153 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 907309 |
| Merck Index | 14,7315 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varmt vand og alkohol. |
| Formel vægt | 152.21 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- N-Phenylthiourea
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylthiourea