Få mere at vide
N-Phenylthiourea, 97%
Artikelnummer. 11486730
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486730 10 g 10g
11496730 50 g 50g
11406740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06690.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152,22 g/mol
N-phenylthiourea bruges til faderskabstest forud for indførelsen af DNA-test. Det hæmmer melanogenese og bruges til at dyrke gennemsigtige fisk. Det bruges også som et frastødende middel til rotter, kaniner, væsler og også i medicinsk genetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-phenylthiourea bruges til faderskabstest forud for indførelsen af DNA-test. Det hæmmer melanogenese og bruges til at dyrke gennemsigtige fisk. Det bruges også som et frastødende middel til rotter, kaniner, væsler og også i medicinsk genetik.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-85-5
Molekylær formel C7H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 152.22
MDL nummer MFCD00004933
InChI nøgle FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC navn phenylthiourinstof
SMIL NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylthiourea
Smeltepunkt 149 °C til 153 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 907309
Merck Index 14,7315
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand og alkohol.
Formel vægt 152.21
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylthiourea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylthiourea