Få mere at vide
N-(Phenylmethyl)-D-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Phenylmethyl)-D-tryptophan |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O2/c21-18(22)17(19-11-13-6-2-1-3-7-13)10-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16/h1-9,12,17,19-20H,10-11H2,(H,21,22)/t17-/m1/s1 |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 294.1368 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |