CAS RN 888009-83-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-(Phenylmethyl)-D-tryptophan, TRC
CAS: 888009-83-4 Molekylær formel: C18H18N2O2 Molekylvægt (g/mol): 294.35 IUPAC navn: (2R)-2-(benzylamino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid SMIL: OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NCc3ccccc3