Få mere at vide
N-Phenylmethansulfonamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722222 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10722222 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417640025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylmethanesulfonamide
Navn note 98%
CAS 1197-22-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93 °C til 97 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H9NO2S
Lineær formel CH3SO2NHC6H5
MDL nummer MFCD00043782
Mængde 2.5 g
Synonym methanesulfonamide, n-phenyl, methanesulfonanilide, methanesulfanilide, mesylaniline, n-mesylaniline, n-methylsulphonylaniline, n-phenyl-methanesulfonamide, methylsulfonyl phenylamine, mesylanilide, methylsulfonyl aniline
InChI nøgle LBTPIFQNEKOAIM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-phenylmethansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 171.21
PubChem CID 70970
Formel vægt 171.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver