Få mere at vide
N-Phenylbis(trifluormethanesulfonimid), 99%
Artikelnummer. 11383216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383216 25 g 25g
11363216 1 g 1g
11373216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12531.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357,241 g/mol
N-Phenylbis(trifluormethansulfonimid) fungerer som et mildt triflateringsreagens såvel som et gennemsigtigt stærkt elektrontiltrækkende p-type dopingmiddel i kulstofnanorør. Det anvendes også som en reaktant til fremstilling af amfotere alfa-borylaldehyder. Det spiller en vigtig rolle i den enantioselektive syntese af kerneringskelettet af leukosceptroider AD og i steroselektiv sulfoxidation. Yderligere bruges det i den enantioselektive syntese af beta-aminosyrer gennem Mannich-reaktionen. Ud over dette bruges det til fremstilling af sphingosin-1-phosphat-1-receptoragonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Phenylbis(trifluormethansulfonimid) fungerer som et mildt triflateringsreagens såvel som et gennemsigtigt stærkt elektron-tiltrækkende p-type dopingmiddel i kulstofnanorør. Det anvendes også som en reaktant til fremstilling af amfotere alfa-borylaldehyder. Det spiller en vigtig rolle i den enantioselektive syntese af kerneringskelettet af leukosceptroider AD og i steroselektiv sulfoxidation. Yderligere bruges det i den enantioselektive syntese af beta-aminosyrer gennem Mannich-reaktionen. Ud over dette bruges det til fremstilling af sphingosin-1-phosphat-1-receptoragonister.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37595-74-7
Molekylær formel C8H5F6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 357.241
MDL nummer MFCD00000404
InChI nøgle DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Smeltepunkt 100 °C til 102 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1269141
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Let opløselig i kloroform og ethylacetat.
Formel vægt 357.25
Procent renhed 99%