Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide) |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 99,0 °C til 105,0 °C |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5N(SO2CF3)2 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.