Få mere at vide
N-Phenylbis (trifluoromethanesulfonimid), 97%
Artikelnummer. 10512253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10512253 5 g Glasflaske 5g
10106823 25 g Glasflaske 25g
11995741 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10512253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374790050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37595-74-7
Molekylær formel C8H5F6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 357.25
MDL nummer MFCD00000404
InChI nøgle DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99.0°C to 105.0°C
Farve Hvid eller farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5N(SO2CF3)2
Mængde 5 g
Merck Index 15,7427
Formel vægt 357.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.