Få mere at vide
N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide), 97%
Artikelnummer. 10106823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Product Code. 10106823
Brand: Thermo Scientific Acros 374790250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37595-74-7
Molekylær formel C8H5F6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 357.25
MDL nummer MFCD00000404
InChI nøgle DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99.0°C to 105.0°C
Farve Hvid eller farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5N(SO2CF3)2
Mængde 25 g
Merck Index 15,7427
Formel vægt 357.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.