Få mere at vide
N-Phenylbenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491348
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491348 1 g 1g
15401358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15491348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55189.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1678-25-7
Molekylær formel C12H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 233.29
MDL nummer MFCD00035919
InChI nøgle XAUGWFWQVYXATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonanilide, benzoylsulfanilide, benzenesulfoanilide, benzensulfonanilide, benzenesulfanilide, benzenesulfonamide, n-phenyl, n-phenylbenzenesulphonamide, phenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-benzenesulfonamide, chembl83148
PubChem CID 74296
IUPAC navn N-phenylbenzenesulfonamide
SMIL O=S(=O)(NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 110°C
Mængde 1 g
Formel vægt 233.28
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.