Få mere at vide
N-Phenylanthranilic Acid, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10181670 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10181670 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Artikelnummer. 10181670 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2460/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 91-40-7
Farve Green
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C13H11NO2
MDL nummer 2421
Mængde 5 g
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
InChI nøgle ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC navn 2-anilinobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.236
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylanthranilic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.