Få mere at vide
N-phenylanthranilsyre, 99%
Beskrivelse
DPC er en potent, ikke-specifik blokering af Cl-kanal og chlorid-bicarbonat-udveksling. DPC hæmmer også CFTR (cystisk fibrose transmembrane regulator) ATPase aktivitet. Det bruges til at detektere vanadium i stål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
DPC er en potent, ikke-specifik blokering af Cl-kanal og chlorid-bicarbonat-udveksling. DPC hæmmer også CFTR (cystisk fibrose transmembrane regulator) ATPase aktivitet. Det bruges til at detektere vanadium i stål.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, DMSO (50 mg/ml), varm alkohol og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylanthranilic acid |
| Smeltepunkt | 185 °C til 188 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1456607 |
| Merck Index | 14,7273 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, DMSO (50 mg/ml), varm alkohol og methanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 213.24 |
| Procent renhed | 99% |