Få mere at vide
N-phenylanthranilsyre, 99%
Artikelnummer. 11406907
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406907 25 g 25g
11416907 100 g 100g
11426907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14340.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213,236 g/mol
DPC er en potent, ikke-specifik blokering af Cl-kanal og chlorid-bicarbonat-udveksling. DPC hæmmer også CFTR (cystisk fibrose transmembrane regulator) ATPase aktivitet. Det bruges til at detektere vanadium i stål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DPC er en potent, ikke-specifik blokering af Cl-kanal og chlorid-bicarbonat-udveksling. DPC hæmmer også CFTR (cystisk fibrose transmembrane regulator) ATPase aktivitet. Det bruges til at detektere vanadium i stål.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, DMSO (50 mg/ml), varm alkohol og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-40-7
Molekylær formel C13H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 213.236
MDL nummer MFCD00002421
InChI nøgle ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC navn 2-anilinobenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylanthranilic acid
Smeltepunkt 185°C to 188°C
Mængde 25 g
Beilstein 1456607
Merck Index 14,7273
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,DMSO (50mg/ml),hot alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 213.24
Procent renhed 99%