Få mere at vide
N-Phenylantranilsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 10762391
Brand: Thermo Scientific Acros 163000100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-40-7
Molekylær formel C13H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 213.24
MDL nummer MFCD00002421
InChI nøgle ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC navn 2-anilinobenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylanthranilic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182°C to 187°C
Farve Grå-grøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Mængde 10 g
Beilstein 14, 327
Merck Index 15, 7384
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,slightly soluble in hot benzene and ether
Formel vægt 213.24
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver