Få mere at vide
N-phenylanthranilsyre, 98%
Artikelnummer. 10762391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762391 10 g Plastflaske 10g
10772391 100 g Plastflaske 100g
10319333 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163000100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-40-7 | C13H11NR.2 | 213,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-40-7
Molekylær formel C13H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 213.24
MDL nummer MFCD00002421
InChI nøgle ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC navn 2-anilinobenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylanthranilic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182 °C til 187 °C
Farve Grå-grøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Mængde 10 g
Beilstein 14, 327
Merck Index 15, 7384
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i varm alkohol, let opløselig i varm benzen og ether
Formel vægt 213.24
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver