Få mere at vide
N-Phenacylpyridiniumbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15780879 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15780879 50 g 50g
15770879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15780879 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450120500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16883-69-5
Molekylær formel C13H12BrNO
Molekylvægt (g/mol) 278.15
InChI nøgle PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
PubChem CID 2798954
IUPAC navn 1-phenyl-2-pyridin-1-ium-1-ylethanon;bromid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenacylpyridinium bromide
Smeltepunkt 193,0 °C til 195,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 278.15
Procent renhed 97%