Få mere at vide
N-Phenacylpyridiniumbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15770879 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15770879 10 g 10g
15780879 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15770879 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450120100
Kemiske identifikatorer
CAS 16883-69-5
Molekylær formel C13H12BrNO
Molekylvægt (g/mol) 278.15
InChI nøgle PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
PubChem CID 2798954
IUPAC navn 1-phenyl-2-pyridin-1-ium-1-ylethanon;bromid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenacylpyridinium bromide
Smeltepunkt 193.0°C to 195.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 278.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenacylpyridinium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Oxo-2-phenylethyl)pyridinium bromide