Få mere at vide
n-Pentyl-benzoat, 98+%
Artikelnummer. 11449472
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449472 100 g 100g
11459472 500 g 500g
11469472 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449472 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10177.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2049-96-9 | C12H16O2 | 192,258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2049-96-9
Molekylær formel C12H16O2
Molekylvægt (g/mol) 192.258
MDL nummer MFCD00048843
InChI nøgle QKNZNUNCDJZTCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amyl benzoate, n-pentyl benzoate, benzoic acid, pentyl ester, n-amyl benzoate, unii-cle7k4b29s, cle7k4b29s, amylbenzoat, amylbenzoate, n amyl benxoate, benzoic acid pentyl
PubChem CID 16296
IUPAC navn pentylbenzoat
SMIL CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentyl benzoate
Tæthed 0.99
Kogepunkt 260 °C
Flammepunkt 130 °C (266 °F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 100 g
Formel vægt 192.26
Procent renhed ≥98%