Få mere at vide
n-Pentyl 4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7044267
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11357495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05563.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6521-29-5 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat, bruges som et antimikrobielt middel i kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat, bruges som et antimikrobielt middel i kosmetiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Lidt opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6521-29-5
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00016479
InChI nøgle ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23019
IUPAC navn pentyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Kogepunkt 197°C to 200°C (10 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2722438
Synonym amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%