Få mere at vide
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11367495
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367495 25 g 25g
11357495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05563.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6521-29-5 | C12H16O3 | 208,26 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat, bruges som et antimikrobielt middel i kosmetiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Lidt opløseligt i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6521-29-5
Molekylær formel C12H16O3
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00016479
InChI nøgle ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23019
IUPAC navn pentyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Kogepunkt 197 °C til 200 °C (10 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2722438
Synonym amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Let opløselig i kloroform, methanol.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%