Få mere at vide
N-Pentan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10458030
N-Pentan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10458030 Shop alle Fisher Chemical produkter
25 L, Metal dåse, 25 L
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastic Coated Glass bottle
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10458030
Brand: Fisher Chemical P/1020/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
N-pentan, ekstra ren, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Emballage Metal dåse
Damptryk 573mbar at 20°C
Viskositet 0.25 mPaS at 20°C
Dampdensitet 2.5
Fysisk form Væske
Smeltepunkt -130°C
Kogepunkt 36°C
Mængde 25 L
Formel vægt 72.15g/mol
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2530561 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2025 ArtikelnummerP/1020/08,P/1020/17,P/1020/21,P/1020/PB17,P/1020/25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
N-Pentan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >