Få mere at vide
N-Pentan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10080280 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastikbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10080280 5 L Metal dåse 5 L
10356000 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10294340 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10030662 2.5 L Plastikbelagt glasflaske 2.5 L
10458030 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10080280 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1020/21
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
N-pentan, ekstra ren, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Emballage Metal dåse
Damptryk 573 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,25 mPaS ved 20 °C
Dampdensitet 2.5
Fysisk form Væske
Smeltepunkt -130 °C
Kogepunkt 36 °C
Mængde 5 L
Formel vægt 72,15 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.