Få mere at vide
N-Octylpyridin-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Octylpyridin-4-amine |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-15-13-8-11-14-12-9-13/h8-9,11-12H,2-7,10H2,1H3,(H,14,15) |
| Formel vægt | 206.1783 |
| Procent renhed | >95% |