CAS RN 64690-19-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Octylpyridin-4-amine, TRC
CAS: 64690-19-3 Molekylær formel: C13 H22 N2 Molekylvægt (g/mol): 206.33 Synonym: N-Octyl-4-pyridinamine,4-(Octylamino)pyridine; IUPAC navn: N-octylpyridin-4-amine SMIL: CCCCCCCCNc1ccncc1