Få mere at vide
n-Octyl 4-hydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11478720
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478720 5 g 5g
11498526 25 g 25g
11408536 100 g 100g
11418536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15964.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 1219-38-1 | C15H22O3 | 250,34 g/mol
n-Octyl 4-hydroxybenzoat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser n-Octyl 4-hydroxybenzoat er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, phenoxyethanol og propylenglycol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1219-38-1
Molekylær formel C15H22O3
Molekylvægt (g/mol) 250.34
MDL nummer MFCD00016482
InChI nøgle RIKCMEDSBFQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylparaben, n-octyl 4-hydroxybenzoate, octyl paraben, octyl p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoic acid octyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester, p-oxybenzoesaureoctylester, 4-hydroxybenzoic acid n-octyl ester, unii-4uvk431k6b, p-oxybenzoesaureoctylester german
PubChem CID 14642
IUPAC navn octyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Formel vægt 250.34
Procent renhed 98%