Få mere at vide
N-(o-Tolyl)thiourea, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486066
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486066 250 g 250g
11466066 10 g 10g
11476066 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22350.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-78-8
Molekylær formel C8H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 166.24
MDL nummer MFCD00041162
InChI nøgle ACLZYRNSDLQOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolylthiourea, 2-methylphenyl thiourea, n-o-tolyl thiourea, 1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl thiourea, 1-2-methylphenyl-2-thiourea, 2-tolylthiourea, 1-o-tolyl-2-thiourea, thiourea, 2-methylphenyl, 1-o-tolyl thiourea
PubChem CID 2787703
IUPAC navn (2-methylphenyl)thiourea
SMIL CC1=CC=CC=C1NC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(o-Tolyl)thiourea
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Lugt Odorless
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2086802
Formel vægt 166.25
Procent renhed ≥97%