Få mere at vide
(+)-N, O-Didesmethyl Tramadol, TRC
Artikelnummer. 30372648
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30372648 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30372648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4412305MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
CAS 144830-18-2
Molekylær formel C14 H21 N O2
Mængde 5 mg
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, (1R-cis)-, 3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, (+)-N,O-Didesmethyl Tramadol, (+)-N,O-Didesmethyltramadol, (R,R)-N,O-Didesmethyltramadol, 3-[(1R-cis)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
SMIL CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC navn 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(methylaminomethyl)cyclohexyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 235.32
Formel vægt 235.1572