Få mere at vide
N-Nitrososotalol, TRC
Artikelnummer. 17981685
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981685 250 mg
17901775 50 mg
17954265 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN137340250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134720-07-3
Molekylær formel C12 H19 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 301.362
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
IUPAC navn N-[4-[1-hydroxy-2-[nitroso(propan-2-yl)amino]ethyl]phenyl]metansulfonamid
SMIL CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrososotalol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3
Formel vægt 301.11
Procent renhed >95%