Få mere at vide
N-Nitrosopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosopiperazine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2 |
| Formel vægt | 115.0746 |