CAS RN 5632-47-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Nitrosopiperazine, TRC
CAS: 5632-47-3 Molekylær formel: C4 H9 N3 O Molekylvægt (g/mol): 115.13 Synonym: Piperazine, 1-nitroso-,1-Nitrosopiperazine,N-Mononitrosopiperazine,N-Nitrosopiperazine,NSC 50269,NSC 525340 IUPAC navn: 1-nitrosopiperazine SMIL: O=NN1CCNCC1