missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitrosopiperazine, TRC

Artikelnummer. 17954925
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17954925 50 mg
17960685 500 mg
17963815 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17954925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54535050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5632-47-3
Molekylær formel C4 H9 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Synonym Piperazine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperazine, N-Mononitrosopiperazine, N-Nitrosopiperazine, NSC 50269, NSC 525340
IUPAC navn 1-nitrosopiperazine
SMIL O=NN1CCNCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosopiperazine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2
Formel vægt 115.0746
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.